Få mere at vide
Propionamidoxim, 97%
Artikelnummer. 11449590
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11449590 1 g 1g
11439590 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449590 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50889.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 29335-36-2 | C3H8N2O | 88,11 g/mol
Propionamidoxim anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Propionamidoxim anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Det er hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29335-36-2
Molekylær formel C3H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 88.11
MDL nummer MFCD03426272
InChI nøgle RLZPCFQNZGINRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hydroxypropionamidine, n-hydroxypropionimidamide, 1z-n'-hydroxypropanimidamide, 1-hydroxyimino propylamine, n-hydroxy-propionamidine, n-hydroxyproponmdamde, n-hydroxypropanamidine, n'-hydroxypropimidamide, z-n'-hydroxypropimidamide, e-n'-hydroxypropanimidamide
PubChem CID 6521662
IUPAC navn N'-hydroxypropanimidamid
SMIL CCC(=NO)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propionamidoxime
Mængde 1 g
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 88.11
Procent renhed 97%