Få mere at vide
Propionaldehyde Diethyl Acetal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propionaldehyde Diethyl Acetal |
| CAS | 4744-08-5 |
| Molekylær formel | C7H16O2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 1,1-Diethoxypropane, NSC 227930, Propanal Diethylacetal, Propionaldehyde Ethyl Acetal |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16O2/c1-4-7(8-5-2)9-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3 |
| SMIL | CCOC(CC)OCC |
| IUPAC navn | 1,1-diethoxypropane |
| Molekylvægt (g/mol) | 132.2 |
| Formel vægt | 132.115 |