Få mere at vide
Propionaldehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propionaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone |
| CAS | 725-00-8 |
| Molekylær formel | C9 H10 N4 O4 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Propanal','2-(2,4-dinitrophenyl)hydrazone, Propanal','(2,4-dinitrophenyl)hydrazone (9CI), Propionaldehyde','(2,4-dinitrophenyl)hydrazone (6CI,8CI), NSC 2504, Propionaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone, Propionaldehyde-DNPH, Propanal (2,4-dinitrophenyl)hydrazone |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N4O4/c1-2-5-10-11-8-4-3-7(12(14)15)6-9(8)13(16)17/h3-6,11H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCC=NNc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2,4-dinitro-N-(propylideneamino)aniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 238.2 |
| Formel vægt | 238.0702 |