missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Propionaldehyd 2,4-Dinitrophenylhydrazon-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propionaldehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone-d3 |
| CAS | 259824-53-8 |
| Molekylær formel | C9H7D3N4O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Propanal 2-(2,4-Dinitrophenyl)hydrazone-d3, Propanal (2,4-Dinitrophenyl)hydrazone-d3, Propionaldehyde (2,4-Dinitrophenyl)hydrazone-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N4O4/c1-2-5-10-11-8-4-3-7(12(14)15)6-9(8)13(16)17/h3-6,11H,2H2,1H3/i3D,4D,6D |
| SMIL | [2H]C1=C([2H])C([N+]([O-])=O)=C([2H])C([N+]([O-])=O)=C1N/N=C/CC |
| IUPAC navn | 1-(2,4-dinitrophenyl-3,5,6-d3)-2-propylidenhydrazin |
| Molekylvægt (g/mol) | 241.22 |
| Formel vægt | 241.09 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?