Få mere at vide
Propionaldehyd 2,4-Dinitrophenylhydrazon-3,5,6-d3, CDN
Artikelnummer. 30315681
Skift visning
Mængde:
0.005 g
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30315681 0.01 g
30312674 0.005 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30315681 Leverandør CDN Leverandørnr. CDND76070.01G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Opdag 4000+ højkvalitets deutererede forbindelser, der sendes direkte fra lager for hurtighed. Vi tilbyder mange unikke API'er, herunder aktive farmaceutiske ingredienser, nitrosaminer, aminosyrer, steroider, gasser, pesticider og fedtsyrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Propionaldehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone-d3
CAS 259824-53-8
Molekylær formel C9H7D3N4O4
Mængde 0.01 g
Synonym Propanal 2-(2,4-Dinitrophenyl)hydrazone-d3, Propanal (2,4-Dinitrophenyl)hydrazone-d3, Propionaldehyde (2,4-Dinitrophenyl)hydrazone-d3;
InChI formel InChI=1 S/C9H10N4O4/c1-2-5-10-11-8-4-3-7(12(14)15)6-9(8)13(16)17/h3-6,11 H,2H2,1H3/i3D,4 D,6 D
SMIL [2 H]C1=C([2 H])C([N+]([O-])=O)=C([2 H])C([N+]([O-])=O)=C1N/N=C/CC
IUPAC navn 1-(2,4-dinitrophenyl-3,5,6-d3)-2-propylidenhydrazin
Molekylvægt (g/mol) 241.22
Formel vægt 241.09 g/mol
Procent renhed 99 atom % D, min 98% Chemical Purity