missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Propionaldehyde-2,2-d2, TRC

Artikelnummer. 30423460
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30423460 50 mg
30412836 5 mg
30412838 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30423460 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP78250350MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 39493-21-5
Molekylær formel C3 D2 H4 O
Molekylvægt (g/mol) 60.09
Synonym Propanal-2,2-d2 (9CI), 2,2-Dideuteropropanal
IUPAC navn 2,2-dideuteriopropanal
SMIL [2H]C([2H])(C)C=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Propionaldehyde-2,2-d2
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3/i2D2
Formel vægt 60.0544
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.