Få mere at vide
Propionaldehyde-2,2-d2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propionaldehyde-2,2-d2 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3/i2D2 |
| Formel vægt | 60.0544 |