Få mere at vide
Propionaldehyde-2,2-d2, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propionaldehyde-2,2-d2 |
| CAS | 39493-21-5 |
| Molekylær formel | C3 D2 H4 O |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Propanal-2,2-d2 (9 CI), 2,2-Dideuteropropanal |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3/i2D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(C)C=O |
| IUPAC navn | 2,2-dideuteriopropanal |
| Molekylvægt (g/mol) | 60.09 |
| Formel vægt | 60.0544 g/mol |
| Vis mere |