Få mere at vide
Propionaldehyde-2,2,3,3,3-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propionaldehyde-2,2,3,3,3-d5 |
| CAS | 198710-93-9 |
| Molekylær formel | C3 D5 H O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Propanal-2,2,3,3,3-d5 (9CI), 2,2,3,3,3-Pentadeuteriopropanal, Propionaldehyde-d5, Propionaldehyde-2,2,3,3,3-d5, Propanal-2,2,3,3,3-D5 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C=O |
| IUPAC navn | 2,2,3,3,3-pentadeuteriopropanal |
| Molekylvægt (g/mol) | 63.11 |
| Formel vægt | 63.0732 |