missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Propionaldehyde-2,2,3,3,3-d5, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propionaldehyde-2,2,3,3,3-d5 |
| CAS | 198710-93-9 |
| Molekylær formel | C3 D5 H O |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Propanal-2,2,3,3,3-d5 (9 CI), 2,2,3,3,3-Pentadeuteriopropanal, Propionaldehyde-d5, Propionaldehyde-2,2,3,3,3-d5, Propanal-2,2,3,3,3-D5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C=O |
| IUPAC navn | 2,2,3,3,3-pentadeuteriopropanal |
| Molekylvægt (g/mol) | 63.11 |
| Formel vægt | 63.0732 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?