Få mere at vide
Propiomazine Maleate, Mikromol™
Artikelnummer. 30050008
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050008 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30050008 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1323.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Propiomazine Maleate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propiomazine Maleate
CAS 3568-23-8
Analyt- eller komponentnavne Propiomazine Maleate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H24 N2 O S . C4 H4 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-Propanone, 1-[10-[2-(dimethylamino)propyl]-10H-phenothiazin-2-yl]-, (2Z)-2-butenedioate (1:1), 1-Propanone, 1-[10-[2-(dimethylamino)propyl]-10H-phenothiazin-2-yl]-, (Z)-2-butenedioate (1:1), 1-Propanone, 1-[10-[2-(dimethylamino)propyl]phenothiazin-2-yl]-, maleate (1:1) (8CI), Dorevan, Dorevane, Indorm, Phenoctyl, Propavan, Propiomazine maleate, Propiomazine monomaleate
InChI formel InChI=1S/C20H24N2OS.C4H4O4/c1-5-18(23)15-10-11-20-17(12-15)22(13-14(2)21(3)4)16-8-6-7-9-19(16)24-20;5-3(6)1-2-4(7)8/h6-12,14H,5,13H2,1-4H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
SMIL CCC(=O)c1ccc2Sc3ccccc3N(CC(C)N(C)C)c2c1.OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC navn (Z)-but-2-enedioic acid;1-[10-[2-(dimethylamino)propyl]phenothiazin-2-yl]propan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 456.55
Mængde 100 mg
Formel vægt 456.1719 g/mol