Få mere at vide
Propiolsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propiolic Acid |
| CAS | 471-25-0 |
| Molekylær formel | C3H2O2 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 2-Propyne-1-carboxylic Acid, Acetylenecarboxylic Acid, Acetylenemonocarboxylic Acid, Carboxyacetylene, NSC 16152, Propargylic Acid, Propynoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C3H2O2/c1-2-3(4)5/h1H,(H,4,5) |
| SMIL | OC(=O)C#C |
| IUPAC navn | prop-2-ynosyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 70.05 |
| Formel vægt | 70.0055 |