missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Propiolic Acid Sodium Salt (90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propiolic Acid Sodium Salt |
| CAS | 920-38-7 |
| Molekylær formel | C3HNaO2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Acetylenecarboxylic Acid Sodium Salt, 2-Propynoic Acid Sodium Salt, Sodium Propiolate, Sodium Propynoate |
| InChI formel | InChI=1S/C3H2O2.Na/c1-2-3(4)5;/h1H,(H,4,5);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].[O-]C(=O)C#C |
| IUPAC navn | sodium;prop-2-ynoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 92.03 |
| Formel vægt | 91.9874 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?