Få mere at vide
Propiolsyre, 98+%
Artikelnummer. 11470783
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11470783 100 g 100g
11450783 5 g 5g
11460783 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470783 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13245.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 471-25-0 | C3H2O2 | 70,05 g/mol
Propiolsyre er et reagens, der anvendes til fremstilling af overgangsmetalkomplekser, halogenalkylpropiolater og halogenpropenoater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Propiolsyre er et reagens, der anvendes til fremstilling af overgangsmetalkomplekser, halogenalkylpropiolater
og halogenpropenoater.
Opløselighed Blandbar med vand
, ether, ethanol og chloroform.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Inkompatibel med baser, oxidationsmidler og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 471-25-0
Molekylær formel C3H2O2
Molekylvægt (g/mol) 70.05
MDL nummer MFCD00004360
InChI nøgle UORVCLMRJXCDCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym propiolic acid, 2-propynoic acid, propynoic acid, propargylic acid, acetylenecarboxylic acid, carboxyacetylene, propiolic acidd, propiolicacid, unii-p2qw39g9lz, propynoate
PubChem CID 10110
ChEBI CHEBI:33199
IUPAC navn prop-2-ynsyre
SMIL OC(=O)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propiolic acid
Smeltepunkt 18 °C
Tæthed 1.136
Kogepunkt 102 °C (200 mmHg)
Flammepunkt 58 °C (136 °F)
Brydningsindeks 1.433
Mængde 100 g
FN nummer UN2920
Beilstein 878176
Merck Index 14,7824
Opløselighedsinformation Blandet med vand, æter, ethanol og kloroform.
Formel vægt 70.05
Procent renhed ≥98%