Få mere at vide
Propiolsyre, 98+%
Beskrivelse
Propiolsyre er et reagens, der anvendes til fremstilling af overgangsmetalkomplekser, halogenalkylpropiolater og halogenpropenoater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
og halogenpropenoater.
Opløselighed Blandbar med vand
, ether, ethanol og chloroform.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Inkompatibel med baser, oxidationsmidler og reduktionsmidler.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Propiolic acid |
| Smeltepunkt | 18 °C |
| Tæthed | 1.136 |
| Kogepunkt | 102 °C (200 mmHg) |
| Flammepunkt | 58 °C (136 °F) |
| Brydningsindeks | 1.433 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2920 |
| Beilstein | 878176 |
| Merck Index | 14,7824 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Propiolic acid
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Propynoic acid