Få mere at vide
Propiolic Acid, 98%
Artikelnummer. 10413255 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 mL
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
10ml
25ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10413255
Brand: Thermo Scientific Acros 131501000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 471-25-0 | C3H2O2 | 70.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 471-25-0
Molekylær formel C3H2O2
Molekylvægt (g/mol) 70.05
MDL nummer MFCD00004360
InChI nøgle UORVCLMRJXCDCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym propiolic acid, 2-propynoic acid, propynoic acid, propargylic acid, acetylenecarboxylic acid, carboxyacetylene, propiolic acidd, propiolicacid, unii-p2qw39g9lz, propynoate
PubChem CID 10110
ChEBI CHEBI:33199
IUPAC navn prop-2-ynsyre
SMIL OC(=O)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propiolic acid
Smeltepunkt 16.0°C
Farve Farveløs til Brun
Tæthed 1.1300g/mL
Kogepunkt 153.0°C to 157.0°C
Flammepunkt 58°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel HC≡CCO2H
Brydningsindeks 1.4315 to 1.4335
Mængde 100 mL
Merck Index 15, 7935
Specifik vægtfylde 1.13
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible
Formel vægt 70.04
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske efter smeltning