Få mere at vide
Propiolamid, TRC
Artikelnummer. 30422244
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30422244 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30422244 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP780000250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propiolamide
CAS 7341-96-0
Molekylær formel C3 H3 N O
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C3H3NO/c1-2-3(4)5/h1H,(H2,4,5)
SMIL NC(=O)C#C
IUPAC navn prop-2-ynamid
Molekylvægt (g/mol) 69.06
Formel vægt 69.0215