Få mere at vide
Propiolamid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propiolamide |
| CAS | 7341-96-0 |
| Molekylær formel | C3 H3 N O |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3NO/c1-2-3(4)5/h1H,(H2,4,5) |
| SMIL | NC(=O)C#C |
| IUPAC navn | prop-2-ynamid |
| Molekylvægt (g/mol) | 69.06 |
| Formel vægt | 69.0215 |