Få mere at vide
Propiolamide, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propiolamide |
| CAS | 7341-96-0 |
| Molekylær formel | C3H3NO |
| MDL nummer | MFCD04035573 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | C#CC(N)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 69.06 |
| Procent renhed | 98% |