Få mere at vide
Propiolamid, 96%
Artikelnummer. 15478957
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15478957 250 mg 250mg
15458957 1 g 1g
15468957 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15478957 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52319.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 7341-96-0 | C3H3NO | 69,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7341-96-0
Molekylær formel C3H3NO
Molekylvægt (g/mol) 69.06
MDL nummer MFCD04035573
InChI nøgle HCJTYESURSHXNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym propiolamide, 2-propynamide, propynoic acid amide, propynamide, propiolic acid amide, propargylamide, hc.equiv.cconh2, propynoicacidamide, 2-propynamide 9ci
PubChem CID 101445
ChEBI CHEBI:51764
IUPAC navn prop-2-ynamid
SMIL NC(=O)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propiolamide
Lineær formel HC≡CCONH2
Mængde 250 mg
Formel vægt 69.06
Procent renhed 96%