missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Propioamidine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30428784
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30428784 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30428784 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP8390901G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Propioamidine Hydrochloride
CAS 3599-89-1
Molekylær formel C3H8N2 • (HCl)
Mængde 1 g
Synonym Propionamidine','hydrochloride, Propanamidine hydrochloride, Propanimidamide hydrochloride, Propioamidine hydrochloride, Propionimidamide hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C3H8N2.ClH/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H3,4,5);1H
SMIL N=C(CC)N.Cl
IUPAC navn propionimidamide hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 108.57
Formel vægt 108.05
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.