Få mere at vide
Propioamidine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propioamidine Hydrochloride |
| CAS | 3599-89-1 |
| Molekylær formel | C3H8N2 • (HCl) |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Propionamidine','hydrochloride, Propanamidine hydrochloride, Propanimidamide hydrochloride, Propioamidine hydrochloride, Propionimidamide hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8N2.ClH/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H3,4,5);1H |
| SMIL | N=C(CC)N.Cl |
| IUPAC navn | propionimidamide hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 108.57 |
| Formel vægt | 108.05 |