Få mere at vide
Propio-2,2-d2-phenone, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propiophenone-D2 (ethyl-1,1-D2) |
| CAS | 129848-87-9 |
| Molekylær formel | C9 D2 H8 O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1-Propanone-2,2-d2, 1-phenyl- (9 CI, ACI), 1-Phenyl-1-propanone-2,2-d2 (ACI), Propiophenone-d2, Propiophenone-2,2-d2, Propiophenone-D2 (ethyl-1,1-D2) |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H10O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7 H,2H2,1H3/i2D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(C)C(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2,2-dideuterio-1-phenylpropan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.187 |
| Formel vægt | 136.086 g/mol |
| Vis mere |