missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Propineb, MedChemExpress
Beskrivelse
Propineb (Zinc propylenebis) is a compound widely used in fruit and vegetables cultures, due to its large spectrum of activity against fungal plant diseases.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propineb |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 12071-83-9 |
| Farve | White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C5H8N2S4Zn2- |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | Zinc propylenebis(dithiocarbamate) |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (115.02 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?