Få mere at vide
Propidiumiodid, TRC
Artikelnummer. 30419231
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30419231 25 mg
30416661 50 mg
30415369 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30419231 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP77050025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25535-16-4
Molekylær formel C27 H34 N4 . 2 I
Molekylvægt (g/mol) 668.39
IUPAC navn 3-(3,8-diamino-6-phenylphenanthridin-5-ium-5-yl) propyldiethyl-methylazanium; diiodid
SMIL [I-].[I-].CC[N+](C)(CC)CCC[n+]1c(c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propidium Iodide
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C27H33N4.2HI/c1-4-31(3,5-2)17-9-16-30-26-19-22(29)13-15-24(26)23-14-12-21(28)18-25(23)27(30)20-10-7-6-8-11-20;;/h6-8,10-15,18-19,29H,4-5,9,16-17,28H2,1-3H3;2*1H/q+1;;/p-1
Formel vægt 668.0873