Få mere at vide
Propidium iodid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15438249
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15438249 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 15438249 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66764.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1746.29 DKK
    1571.65 DKK / 100mg
    Spare 174.64 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 25535-16-4 | C27H34I2N4 | 668.406 g/mol
Propidiumiodid er en fluorescerende farve for nukleinsyrer. Cellemembranintegritet udelukker propidiumiodid fra farvning af levedygtige og apoptotiske celler. Propidiumiodid kan bruges i flowcytometri til at evaluere cellelevedygtighed, når det bruges sammen med andre farvestoffer, der farver levedygtige celler eller celler, der er tidligt i apoptoseprocessen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Propidiumiodid er en fluorescerende farve til nukleinsyrer. Cellemembranintegritet udelukker propidiumiodid fra farvning af levedygtige og apoptotiske celler. Propidiumiodid kan bruges i flowcytometri til at evaluere cellelevedygtighed, når vi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propidium iodide
CAS 25535-16-4
Smeltepunkt 220 °C til 225 °C
Farve Rød
Molekylær formel C27H34I2N4
MDL nummer MFCD00011921
Mængde 100 mg
Beilstein 3843838
Følsomhed Hygroskopisk; Lysfølsom
Synonym propidium iodide, propidium diiodide, 3,8-diamino-5-3-diethyl methyl ammonio propyl-6-phenylphenanthridin-5-ium iodide, unii-tp416o228t, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenylphenanthridinium diiodide, 3,8-diamino-5-3-diethylaminopropyl-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenyl-, diiodide
Opløselighedsinformation Opløselig i vand ved 1 mg/ml
InChI nøgle XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
SMIL CC[N+](C)(CC)CCC[N+]1=C2C=C(C=CC2=C3C=CC(=CC3=C1C4=CC=CC=C4)N)N.[I-].[I-]
IUPAC navn 3-(3,8-diamino-6-phenylphenanthridin-5-ium-5-yl)propyl-diethyl-methylazanium; diiodid
Molekylvægt (g/mol) 668.406
PubChem CID 104981
ChEBI CHEBI:51240
Formel vægt 668.39
Fysisk form Fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propidium iodide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,8-Diamino-5-[3-(diethylmethylammonio)propyl]-6-phenylphenanthridinium diiodide