Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ Propidiumiodid-farvningsopløsning
Mængde:
2 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- 5 μL (40 ng)/test
- Kan bruges i FL3 til udelukkelse af uoverkommelighed, men bør analyseres i FL2, når det bruges som modfarvning til FITC Annexin V
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (applikation) | Levedygtighedsanalyse |
| Til brug med (udstyr) | Flowcytometre |
| Produkttype | Farvningsopløsning |
| Farvetype | Celle-impermeant |
| Emission | ⁄535 617 |
| Produktlinje | eBioscience |
| Mængde | 2 ml |