Få mere at vide
Invitrogen™ Klar til propidiumjodid Flow™ Reagens
Beskrivelse
Klar til propidiumjodid Flow™ Reagens er en lys, letanvendelig nukleinsyrefarvning til at skelne døde celler fra levende celler i flowcytometri-assays. Dette farvestof har excitations/emissionsmaksima på 535/617 nm.
• Stabil ved stuetemperatur
• Praktisk, klar til brug format, —ingen grund til at fortynde, veje. eller pipette
• Hurtig farvning af døde celler uden
vasketrin Propidium Iodide Ready Flow Reagent er en almindeligt anvendt dødcellefarvning, der udsender rød fluorescens, når den bindes til DNA. Tilsæt 2 dråber fra dråbeflasken direkte i 1 x 10 6 celler, inkuber og analyser.
Propidiumiodid er membranimpermeant og derfor udelukket fra levedygtige celler. Det binder til DNA ved at interkalere mellem baserne og binder derved både DNA og RNA. Propidiumiodid exciteres almindeligvis med 488 nm laser, men andre såsom 532 og 561 nm lasere er også velegnede til PI excitation.
Tekniske data
Tekniske data
| Cellepermeabilitet | Celle-impermeant |
| Farve | Rød |
| Indhold og opbevaring | 2 dråbeflasker, opbevares (ved stuetemperatur) |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Produkttype | Fluorescerende farvning |
| Produktlinje | Klar strøm |
| Mængde | 120 analyser |
| Reagenstype | Nukleinsyrefarvning |
| Subcellulær lokalisering | Nucleus |
| Excitation/Emission | 535/617 |