Få mere at vide
Propidium iodid, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11425392 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11425392 10 mg 10mg
1 options
Artikelnummer. 11425392 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219545810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    449.82 DKK
    391.80 DKK / 10mg
    Spare 58.02 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Tekniske data
CAS 25535-16-4
Molekylær formel C27H34I2N4
InChI nøgle XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
SMIL CC[N+](C)(CC)CCC[N+]1=C2C=C(C=CC2=C3C=CC(=CC3=C1C4=CC=CC=C4)N)N.[I-].[I-]
IUPAC navn 3-(3,8-diamino-6-phenylphenanthridin-5-ium-5-yl)propyl-diethyl-methylazanium; diiodid
Molekylvægt (g/mol) 668.406
PubChem CID 104981
ChEBI CHEBI:51240
Mængde 10 mg
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propidium Iodide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.