Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Propidium iodide |
| Smeltepunkt | 220,0 °C til 225,0 °C |
| Analyseprocentområde | 94% min. (Argentometri) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: opløselig. |
| Formel vægt | 668.39 |
| Procent renhed | 95% |