Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Propidiumiodid, 95%
Artikelnummer. 11996691 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11996691 25 mg Glasflaske 25mg
15730879 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11996691 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 440300250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    542.55 DKK
    487.65 DKK / 25mg
    Spare 54.90 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 25535-16-4 | C27H34I2N4 | 668,39 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25535-16-4
Molekylær formel C27H34I2N4
Molekylvægt (g/mol) 668.39
InChI nøgle XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
Synonym propidium iodide, propidium diiodide, 3,8-diamino-5-3-diethyl methyl ammonio propyl-6-phenylphenanthridin-5-ium iodide, unii-tp416o228t, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenylphenanthridinium diiodide, 3,8-diamino-5-3-diethylaminopropyl-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenyl-, diiodide
PubChem CID 104981
ChEBI CHEBI:51240
IUPAC navn 3-(3,8-diamino-6-phenylphenanthridin-5-ium-5-yl)propyl-diethyl-methylazanium; diiodid
SMIL CC[N+](C)(CC)CCC[N+]1=C2C=C(C=CC2=C3C=CC(=CC3=C1C4=CC=CC=C4)N)N.[I-].[I-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propidium iodide
Smeltepunkt 220,0 °C til 225,0 °C
Analyseprocentområde 94% min. (Argentometri)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 mg
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
Formel vægt 668.39
Procent renhed 95%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propidium iodide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.