Få mere at vide
Propidiumiodid, 1mg/ml vandig opløsning, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15417999
Skift visning
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15417999 10 mL 10ml
1 options
Artikelnummer. 15417999 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66584.AB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    977.63 DKK
    879.65 DKK / 10ml
    Spare 97.98 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 25535-16-4 | C27H34I2N4 | 668.406 g/mol
Membranimpermeant, phenanthridinium intercalator farvestof exciteret af kviksølv eller xenon-buelamper eller argon-ion laser. Farver selektivt døde celler og en modfarvning til flerfarvede fluorescerende billeder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Membranimpermeant, phenanthridinium intercalator farvestof exciteret af kviksølv eller xenon-lysbuelamper eller argon-ion laser. Farver selektivt døde celler og en modfarvning til flerfarvede fluorescerende billeder.
Opløselighed
vanskelig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propidium iodide
Navn note 1 mg/ml vandbaseret sol.
CAS 25535-16-4
Farve Orange-rød
Molekylær formel C27H34I2N4
MDL nummer MFCD00011921
Mængde 10 mL
Beilstein 3843838
Følsomhed Lysfølsom
Synonym propidium iodide, propidium diiodide, 3,8-diamino-5-3-diethyl methyl ammonio propyl-6-phenylphenanthridin-5-ium iodide, unii-tp416o228t, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenylphenanthridinium diiodide, 3,8-diamino-5-3-diethylaminopropyl-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenyl-, diiodide
Opløselighedsinformation Svært at blande.
InChI nøgle XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
SMIL CC[N+](C)(CC)CCC[N+]1=C2C=C(C=CC2=C3C=CC(=CC3=C1C4=CC=CC=C4)N)N.[I-].[I-]
IUPAC navn 3-(3,8-diamino-6-phenylphenanthridin-5-ium-5-yl)propyl-diethyl-methylazanium; diiodid
Molekylvægt (g/mol) 668.406
PubChem CID 104981
ChEBI CHEBI:51240
Fysisk form Væske