Få mere at vide
Molecular Probes™ Propidium iodid
Beskrivelse
Propidiumiodid (PI) er en populær rød-fluorescerende kerne- og kromosom-modfarvning. Da propidiumjodid ikke er beregnet til levende celler, bruges det også ofte til at opdage døde celler i en population.
PI binder til DNA ved at indsætte sig mellem baserne med ringe eller ingen sekvenspræference. I vandløsning har farvestoffet en excitation/emissionsmaksimum på 493/636 nm. Når farvestoffet er bundet, forstærkes dets fluorescens 20 til 30 gange, fluorescensens excitationsmaksimum forskydes ∼30-40 –nm til det røde, og fluorescensemissionsmaksimum forskydes ∼15 nm til det blå, hvilket resulterer i et excitationsmaksimum på 535 nm og fluorescensemissionsmaksimum på 617 nm.
PI anvendes bredt inden for fluorescensmikroskopi, konfokal laserscanningmikroskopi, flowcytometri og fluorometri.
Tekniske data
Tekniske data
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 100 mg |