Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ Propidium iodid
Mængde:
1,5 ml
Pakningsstørrelse:
1.5ml
Beskrivelse
Indeholder
Propodium iodid
- PI bør analyseres i PE-kanalen, når den bruges som modfarvning for Annexin V FITC
- 7-AAD kan bruges i stedet for PI ved brug af Annexin V PE
- Fordelen ved 7-AAD frem for PI er, at der er minimalt spektralt overlap mellem disse emissioner
- Vælg Propidium Iodide som modfarvning med Annexin V apoptoseassays
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (applikation) | Levedygtighedsanalyse |
| Til brug med (udstyr) | Flowcytometre |
| Produkttype | Propidium iodid |
| Farvetype | Celle-impermeant |
| Emission | ⁄535 617 |
| Produktlinje | eBioscience |
| Mængde | 1,5 ml |