Få mere at vide
Invitrogen™ Propidiumiodid - 1,0 mg/ml opløsning i vand
Beskrivelse
Propidiumiodid (PI) er en populær rød-fluorescerende nuklear og kromosom modfarvning. Da propidiumiodid ikke er gennemtrængende for levende celler, er det også almindeligt brugt til at detektere døde celler i en population.
PI binder til DNA ved at interkalere mellem baserne med ringe eller ingen sekvenspræference. I vandig opløsning har farvestoffet excitations/emissionsmaksima på 493/636 nm. Når farvestoffet er bundet, forstærkes dets fluorescens 20- til 30 gange, fluorescensexcitationsmaksimumet forskydes∼ 30 40 –nm til den røde, og fluorescensemissionsmaksimumet forskydes∼ 15 nm til det blå, hvilket resulterer i et excitationsmaksimum ved 535 nm og fluorescensemissionsmaksimum ved 617 nm.
PI er meget udbredt i fluorescensmikroskopi, konfokal laserscanningsmikroskopi, flowcytometri og fluorometri.
Lær mere om propidiumiodid og produkter indeholdende propidiumiodid
PI binder til DNA ved at interkalere mellem baserne med ringe eller ingen sekvenspræference. I vandig opløsning har farvestoffet excitations/emissionsmaksima på 493/636 nm. Når farvestoffet er bundet, forstærkes dets fluorescens 20- til 30 gange, fluorescensexcitationsmaksimumet forskydes∼ 30 40 –nm til den røde, og fluorescensemissionsmaksimumet forskydes∼ 15 nm til det blå, hvilket resulterer i et excitationsmaksimum ved 535 nm og fluorescensemissionsmaksimum ved 617 nm.
PI er meget udbredt i fluorescensmikroskopi, konfokal laserscanningsmikroskopi, flowcytometri og fluorometri.
Lær mere om propidiumiodid og produkter indeholdende propidiumiodid
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Indeholder 1 flaske propidiumiodid (1,0 mg/ml opløsning i vand). Opbevares i køleskab (2 –8 °C) og beskyttes mod lys. |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (applikation) | Levedygtighedsanalyse |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop, Flowcytometre |
| Produkttype | Propidiumjodid |
| Farvetype | propidiumiodid |
| Form | Løsning |
| Mængde | 10 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Subcellulær lokalisering | Cytoplasma& Cytosol |
| Vis mere |