Få mere at vide
Propiconazole, TRC
Artikelnummer. 30417610
Skift visning
Mængde:
500 mg
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30417610 500 mg
30409098 25 g
30417486 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30417610 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP770100500MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60207-90-1
Molekylær formel C15 H17 Cl2 N3 O2
Molekylvægt (g/mol) 342.22
Synonym Propiconazole, 1H-1,2,4-Triazole, 1-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-, 1-[[2-(2,4-Dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole, 1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-4-n-propyl-1,3-dioxolan-2-ylmethyl]-1H-1,2,4-triazole, Aidol SW 900, Bamper, Bamper 25EC, Banner Maxx, Banner Maxx II, Binghuanzuo, Biogard PPZ, Biogard PPZ 250, Bumper, Bumper 250EC, Bumper 41.8EC, Busan 1292, CGA 64250, CGD 92710F, Cane Sett Treatment, Desmel, Dhan, Fertilome Liquid Systemic Fungicide, Juno, Juno (pesticide), Microban PZ, Microban S 2140, Mycostat P, Orbit, Orbit (fungicide), PPZ, PPZ (fungicide), Preventol A 12, Procon-Z, Procon-Z 14.3 L, Proconazole, PropiMax 3.6EC, Propiconazole, Propimax, Radar, Radar (insecticide), S 2140, Tilt, Tilt 125, Tilt 3.6EC, Tilt Premium, Wocosen, Wocosen Technical, Wocosin, Wocosin 50TK, Wolsit KD 10, Woodtreat 10
IUPAC navn 1-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1,2,4-triazole
SMIL CCCC1COC(Cn2cncn2)(O1)c3ccc(Cl)cc3Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propiconazole
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C15H17Cl2N3O2/c1-2-3-12-7-21-15(22-12,8-20-10-18-9-19-20)13-5-4-11(16)6-14(13)17/h4-6,9-10,12H,2-3,7-8H2,1H3
Formel vægt 341.0698