Få mere at vide
Propiconazole, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319539
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30319539 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30319539 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC16480000100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propiconazole
CAS 60207-90-1
Analyt- eller komponentnavne Propiconazole
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C15 H17 Cl2 N3 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Propiconazole
InChI formel InChI=1S/C15H17Cl2N3O2/c1-2-3-12-7-21-15(22-12,8-20-10-18-9-19-20)13-5-4-11(16)6-14(13)17/h4-6,9-10,12H,2-3,7-8H2,1H3
SMIL CCCC1COC(Cn2cncn2)(O1)c3ccc(Cl)cc3Cl
IUPAC navn 1-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1,2,4-triazole
Molekylvægt (g/mol) 342.22
Mængde 100 mg
Formel vægt 341.0698 g/mol