Få mere at vide
Propiconazole, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propiconazole |
| CAS | 60207-90-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Propiconazole |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C15 H17 Cl2 N3 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Propiconazole |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17Cl2N3O2/c1-2-3-12-7-21-15(22-12,8-20-10-18-9-19-20)13-5-4-11(16)6-14(13)17/h4-6,9-10,12H,2-3,7-8H2,1H3 |
| SMIL | CCCC1COC(Cn2cncn2)(O1)c3ccc(Cl)cc3Cl |
| IUPAC navn | 1-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1,2,4-triazole |
| Vis mere |