missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Propiconazole-d7, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propiconazole-d7 |
| CAS | 1246818-14-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C15H10D7Cl2N3O2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 1-[[2-(2,4-Dichlorophenyl)-4-(propyl-d7)-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole, Bamper-d7, Bamper 25EC-d7, Binghuanzuo-d7, Desmel-d7, Dhan-d7, Proconazole-d7, Radar-d7, Tilt-d7, Wocosen-d7, Wocosin 50TK-d7 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17Cl2N3O2/c1-2-3-12-7-21-15(22-12,8-20-10-18-9-19-20)13-5-4-11(16)6-14(13)17/h4-6,9-10,12H,2-3,7-8H2,1H3/i1D3,2D2,3D2 |
| SMIL | ClC(C=C(Cl)C=C1)=C1C2(CN3N=CN=C3)OCC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])O2 |
| IUPAC navn | 1-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-(1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropyl)-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1,2,4-triazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 349.26 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?