missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Propiconazole-4H-1,2,4-triazole(Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propiconazole-4H-1,2,4-triazole(Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 221132-58-7 |
| Molekylær formel | C15H17Cl2N3O2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 4-[[2-(2,4-Dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-4H-1,2,4-triazole |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17Cl2N3O2/c1-2-3-12-7-21-15(22-12,8-20-9-18-19-10-20)13-5-4-11(16)6-14(13)17/h4-6,9-10,12H,2-3,7-8H2,1H3 |
| SMIL | CCCC1COC(Cn2cnnc2)(O1)c3ccc(Cl)cc3Cl |
| IUPAC navn | 4-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1,2,4-triazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 342.22 |
| Formel vægt | 341.0698 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?