missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Propiconazole-4-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propiconazole Metabolite NOA436613 |
| CAS | 119725-91-6 |
| Molekylær formel | C13 H11 Cl2 N3 O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Propiconazole-4-carboxylic Acid, Propiconazole Metabolite NOA436613, 1,3-Dioxolane-4-carboxylic acid','2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)- |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11Cl2N3O4/c14-8-1-2-9(10(15)3-8)13(5-18-7-16-6-17-18)21-4-11(22-13)12(19)20/h1-3,6-7,11H,4-5H2,(H,19,20) |
| SMIL | OC(=O)C1COC(Cn2cncn2)(O1)c3ccc(Cl)cc3Cl |
| IUPAC navn | 2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolane-4-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 344.15 |
| Formel vægt | 343.013 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?