missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Propiconazole-4-carboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30409363
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30409363 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30409363 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP770130100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Propiconazole Metabolite NOA436613
CAS 119725-91-6
Molekylær formel C13 H11 Cl2 N3 O4
Mængde 100 mg
Synonym Propiconazole-4-carboxylic Acid, Propiconazole Metabolite NOA436613, 1,3-Dioxolane-4-carboxylic acid','2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-
InChI formel InChI=1S/C13H11Cl2N3O4/c14-8-1-2-9(10(15)3-8)13(5-18-7-16-6-17-18)21-4-11(22-13)12(19)20/h1-3,6-7,11H,4-5H2,(H,19,20)
SMIL OC(=O)C1COC(Cn2cncn2)(O1)c3ccc(Cl)cc3Cl
IUPAC navn 2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolane-4-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 344.15
Formel vægt 343.013
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.