Få mere at vide
Propetamphos (>85%), TRC
Artikelnummer. 30179805
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30179805 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30179805 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP76960050MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propetamphos
CAS 31218-83-4
Molekylær formel C10 H20 N O4 P S
Mængde 50 mg
Synonym 2-Butenoic acid, 3-[[(ethylamino)methoxyphosphinothioyl]oxy]-, 1-methylethyl ester, (E)-, Crotonic acid, 3-hydroxy-, isopropyl ester, O-ester with O-methyl ethylphosphoramidothioate, (E)- (8CI), Blotic, Deadmag, E-Propetamphos, Ectomort Centenary, Ectomort Jetting Fluid, Ectomort Jetting Fluid and Sheep Dip, Magget, Mules-n-Mark II, Propetamphos, SAN 322, SAN 322I, Safrotin, Safrotin Brush-on Bait, Safrotin MC, Safrotin S 200, VEL 4283, Young's Summer Dip, 2-Butenoic acid, 3-[[(ethylamino)methoxyphosphinothioyl]oxy]-, 1-methylethyl ester, (2E)-
InChI formel InChI=1S/C10H20NO4PS/c1-6-11-16(17,13-5)15-9(4)7-10(12)14-8(2)3/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,11,17)/b9-7+
SMIL CCNP(=S)(OC)O\C(=C\C(=O)OC(C)C)\C
IUPAC navn propan-2-yl (E)-3-[ethylamino(methoxy)phosphinothioyl]oxybut-2-enoate
Molekylvægt (g/mol) 281.31
Formel vægt 281.0851