Få mere at vide
Properidine (1-Methylethyl 1-Methyl-4-phenyl-piperidine-4-carboxylate), LoGiCal
Artikelnummer. 30462523
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462523 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462523 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0315.07
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Properidine (1-Methylethyl 1-Methyl-4-phenyl-piperidine-4-carboxylate)
CAS 561-76-2
Analyt- eller komponentnavne Properidine (1-Methylethyl 1-Methyl-4-phenyl-piperidine-4-carboxylate)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H23 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-Methylethyl 1-Methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylate (Properidine), Pethidine Hydrochloride Imp. G (EP), Pethidine Imp. G (EP), Properidine, 1-Methylethyl 1-Methyl-4-phenyl-piperidine-4-carboxylate, 1-Methyl-4-phenyl-4-piperidinecarboxylic acid 1-methylethyl ester, 1-Methyl-4-phenyl-isonipecotic acid isopropyl ester, 1-Methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid isopropyl ester, Gevelina, Ipropethidine, Isopedine, Isopropyl 1-methyl-4-phenylisonipecotate, Isopropyl 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylate, Properidin, Pethidine Hydrochloride Impurity G, Pethidine Impurity G
InChI formel InChI=1S/C16H23NO2/c1-13(2)19-15(18)16(9-11-17(3)12-10-16)14-7-5-4-6-8-14/h4-8,13H,9-12H2,1-3H3
Løsningstype Neat
SMIL CC(C)OC(=O)C1(CCN(C)CC1)c2ccccc2
IUPAC navn propan-2-yl 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylate
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 261.36
Mængde 10 mg
Formel vægt 261.1729 g/mol