Få mere at vide
Properidin (1-Methylethyl 1-Methyl-4-phenyl-piperidin-4-carboxylat) 1,0 mg/ml i Methanol, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Properidine (1-Methylethyl 1-Methyl-4-phenyl-piperidine-4-carboxylate) |
| CAS | 561-76-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Properidine (1-Methylethyl 1-Methyl-4-phenyl-piperidine-4-carboxylate) |
| Forsendelsestilstand | Ispose (-20 °C) |
| Molekylær formel | C16 H23 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 1-Methylethyl 1-Methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylate (Properidine), Pethidine Hydrochloride Imp. G (EP), Pethidine Imp. G (EP), Properidine, 1-Methylethyl 1-Methyl-4-phenyl-piperidine-4-carboxylate, 1-Methyl-4-phenyl-4-piperidinecarboxylic acid 1-methylethyl ester, 1-Methyl-4-phenyl-isonipecotic acid isopropyl ester, 1-Methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid isopropyl ester, Gevelina, Ipropethidine, Isopedine, Isopropyl 1-methyl-4-phenylisonipecotate, Isopropyl 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylate, Properidin, Pethidine Hydrochloride Impurity G, Pethidine Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C16H23NO2/c1-13(2)19-15(18)16(9-11-17(3)12-10-16)14-7-5-4-6-8-14/h4-8,13H,9-12H2,1-3H3 |
| Løsningstype | Enkelt løsning |
| SMIL | CC(C)OC(=O)C1(CCN(C)CC1)c2ccccc2 |
| Vis mere |