Få mere at vide
Cole-Parmer™ Propeller til ServoDyne™ Elektroniske mixere
Artikelnummer. 11810130 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
2,5 cm
3,8 cm
5,1 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
11810130 3,8 cm Hver
11800130 2,5 cm Hver
11784639 5,1 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11810130 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0455245
Forventet forsendelse: 14-01-2027
Trebladet propel til blanding til almindelige formål
  • Kan bruges som enkelt eller monteres flere på en aksel for grundig omrøring
  • Elektropoleret
  • Marine-stil propeller: bruges til almindelig blanding
  • Turbine stil propeller: bruges til luftfri blanding i dybe beholdere
Tekniske data
Produkttype 3-bladet propel
Borestørrelse (engelsk) 0,31 tommer.
Borestørrelse (metrisk) 0.78 cm
Diameter (engelsk) 1,5 tommer
Diameter (metrisk) 3,8 cm
Til brug med (applikation) Ideel til almindelig blanding
Til brug med (udstyr) ServoDyne™ elektronisk mixer