Få mere at vide
Cole-Parmer™ Propeller til ServoDyne™ Elektroniske mixere
Artikelnummer. 11800130 Shop alle Cole-Parmer produkter
Diameter (metrisk):
2.5 cm
3.8 cm
5.1 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11800130
Brand: Cole-Parmer™ 0455240
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Trebladet propel til blanding til almindelige formål
  • Kan bruges som enkelt eller monteres flere på en aksel for grundig omrøring
  • Elektropoleret
  • Marine-stil propeller: bruges til almindelig blanding
  • Turbine stil propeller: bruges til luftfri blanding i dybe beholdere
Tekniske data
Produkttype 3-bladet propel
Borestørrelse (engelsk) 0,31 tommer.
Borestørrelse (metrisk) 0.78 cm
Diameter (engelsk) 1 tomme
Diameter (metrisk) 2.5 cm
Til brug med (applikation) Ideel til almindelig blanding
Til brug med (udstyr) ServoDyne™ elektronisk mixer