Få mere at vide
Bochem™ Propelomrørere
Artikelnummer. 10223891
Længde (metrisk):
400 mm
Artikelnummer. 10223891
Brand: Bochem™ 9604
Blander medier med lav og medium viskositet. BOCHEM™ Propelomrørere tilbyder radial flow i mellemområdet Rpm.
  • Fleksible klinger
  • Mellem omdrejningstal
  • Blanding af medier med lav og middel viskositet
  • Radial flow
Tekniske data
Længde (metrisk) 400 mm
Mængde 1/Pk.
Type Propelomrørere
Materiale Rustfrit stål (18/10)