Få mere at vide
Bochem™ Propelomrørere
Product Code. 10449582
Click to view available options
Længde (metrisk):
500 mm
Product Code. 10449582
Brand: Bochem™ 9114
Only null left
Add to basket
Add to basket
Blander medier med lav og middel viskositet
  • Tre faste klinger
  • Mellem omdrejningstal
  • Blanding af medier med lav og middel viskositet
  • Ideel til homogenisering og suspension
  • Aksialt flow
Specifications
Til brug med (applikation) Ideel til homogenisering og suspension
Længde (metrisk) 500 mm
Mængde 1/Pk.
Type Propelomrørere
Materiale Rustfrit stål (18/8)