Få mere at vide
Bochem™ Propel omrører
Artikelnummer. 10418432
Længde (metrisk):
300 mm
400 mm
Diameter (metrisk) blæser:
50 mm
100 mm
Artikelnummer. 10418432
Brand: Bochem™ 9010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bochem™ Propelomrører til blanding af medier med lav og medium viskositet.
  • Mellem omdrejningsområde
  • Blanding af medier med lav og middel viskositet
  • Ideel til homogenisering og suspension
  • Aksialt flow
Tekniske data
Diameter (metrisk) blæser 100 mm
Diameter (metrisk) aksel 8 mm
Længde (metrisk) 400 mm