Få mere at vide
IKA™ F 2302 Propelomrører, 4-bladet
Artikelnummer. 10518121 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Model-:
R 2302
Diameter (metrisk) aksel:
13 mm
Diameter (metrisk) blæser:
150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Model- Diameter (metrisk) aksel Diameter (metrisk) blæser Pakningsstørrelse
10518121 R 2302 13 mm 150 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10518121 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0000739000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6005.00 DKK
    5605.97 DKK / Pakke med 1
    Spare 399.03 DKK
    6% Slukket
På lager
Et standard røreelement til at trække materialet, der skal blandes, fra top til bund.
  • Lokale skærekræfter
  • Genererer aksialt flow i beholderen
  • Anvendes ved middel til høj hastighed
Ordreinfo
DiameterMetric Shaft
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) Ventilator 5,9 tommer
Diameter (engelsk) Skaft 0,5 tommer
Diameter (metrisk) blæser 150 mm
Diameter (metrisk) aksel 13 mm
Længde (engelsk) 31,5 tommer
Længde (metrisk) 800 mm
Model- R 2302
Hastighed 600 rpm maks.
Type Propel omrører
Materiale AISI 316L/1.4571